Learn More
Vasos cónicos con graduaciones impresas Azlon™
Fabricados con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una buena resistencia a productos químicos. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones impresas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
Marca: Azlon BPB0250P
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una buena resistencia a productos químicos. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones impresas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Estilo de apilado cónico: ahorra espacio y facilita el manejo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Graduaciones indelebles, nítidas, azules y fáciles de leer
- Precisas boquillas de vertido antigoteo
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Translúcido | |
80,5 mm | |
250 ml | |
Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos | |
50 ml | |
-20°C a +135°C | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 7056, FDA |
64 mm | |
80,5 mm | |
Polipropileno | |
96 mm | |
10/paq. | |
Vaso de precipitados | |
Sí | |
Escala impresa azul |