Learn More
Manguito para junta de vidrio cónica Azlon™
Forma un sello hermético de líquido y gas.
8.55€ - 32.50€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tipo de producto | Manguitos cónicos |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12063354
|
Azlon
SWN804 |
14/23 |
25.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12093354
|
Azlon
SWN810 |
29/32 |
32.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12073354
|
Azlon
SWN806 |
19/26 |
16.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12053354
|
Azlon
SWN802 |
10/19 | N/A | ||||||
12083354
|
Azlon
SWN808 |
24/29 | N/A | ||||||
12003364
|
Azlon
SWN812 |
34/35 | N/A | ||||||
Descripción
- Para juntas sin grasa y cierres de alto vacío con juntas de vidrio esmeriladas Quickfit™
- Construcción resistente con reborde estriado para facilitar el manejo y su uso repetido
- Autolubricante y no contaminante
- Intervalo de temperatura de funcionamiento de 100 ° a 260 °C
- Vacío de trabajo de ≤10-3 atmósferas
- Muy resistente a los ataques químicos
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Manguitos cónicos |