Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas para esterilizador de rollos planos Azo™
Envasado de barrera estéril preformado, termosellable y desplegable de alta calidad. Las bolsas para esterilizador de rollos planos Synergy Healthcare™ Azo™ son adecuadas para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, equipos de laboratorio o conjuntos de tamaño pequeño a mediano con vapor u óxido de etileno.
203.00€ - 228.96€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad EN868-5 y ISO11607-1
Color Azul
Longitud (métrico) 200 m
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
15601974
Ver documentos
Synergy Healthcare™
RF100200
200m x 100mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15611974
Ver documentos
Synergy Healthcare™
RF150200
200m x 150mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15621974
Ver documentos
Synergy Healthcare™
RF200200
200m x 200mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Protege su contenido del deterioro, daño y contaminación
  • Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
EN868-5 y ISO11607-1
Azul
200 m