Learn More
Hidrato de azometina H, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11337228
Hidrato de azometina H, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337228
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
25 g
Código de producto. 11337228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016810.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo para la determinación de boro
Azomethine-H hydrate is used as a highly sensitive and colorimetric reagent for testing and detection of boron. It is also used to detect microgram levels of boron in glass and steel samples. Further, it is involved in the detection of boron in plant samples by masking copper, iron and aluminum ions with ethylenediaminetetraacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32266-60-7
Fórmula molecular C17H13NO8S2
Peso molecular (g/mol) 423.41
Número MDL MFCD00066536
Clave InChI DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
PubChem CID 5702781
SMILES OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azomethine-H
Nombre de nota hydrate
Información de solubilidad Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water.
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-5-[(Z)-[(2-hidroxifenil)metilideno]amino]naftaleno-2,7-disulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.40 (Anhydrous)
Sensibilidad Light sensitive
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteM21L021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Código de producto016810.09,016810.04,016810.14
Número de loteW03K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Código de producto016810.09,016810.04,016810.14
Número de loteT01I025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/07/2022 Código de producto016810.09,016810.04,016810.14
Número de loteG29Z058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto016810.09,016810.04,016810.14
Número de loteW091232 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto016810.09,016810.04,016810.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de azometina H, Thermo Scientific Chemicals >