Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes B-Line BL11CI
Click to view available options
:
Revestimiento de la lente: Revestimiento antiarañazos
Descripción
- Lente transparente
- Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
- Revestimiento antiarañazos.
- 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
- Protección de lente y montura contra impactos de baja energía, resiste una bola de 6 m y 0,86 g a 45 m/seg (máxima protección para gafas).
- Protección de lente y montura contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Protección de montura contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
N.° por paquete | 1 unidad |
Protección UV | Sí |