Learn More
B-Tribromoborazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058988
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 13703-88-3 | B3Br3H3N3 | 317.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13703-88-3
Fórmula molecular B3Br3H3N3
Peso molecular (g/mol) 317.187
Número MDL MFCD00058924
Clave InChI PCLMMJIWMGUYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo b-tribromoborazine, 2,4,6-tribromoborazine, b-tribromoborazol, borazine, 2,4,6-tribromo
PubChem CID 23278010
Nombre IUPAC 2,4,6-Tribromo-1,3,5,2,4,6-triazatriborinano
SMILES B1(NB(NB(N1)Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material B-Tribromoborazine
Punto de fusión 124°C to 128°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.2
Porcentaje de pureza 96%
Sensibilidad Moisture sensitive