Learn More
B-Tribromoborazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | B-Tribromoborazine |
Punto de fusión | 124°C to 128°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1759 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.2 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Sensibilidad | Moisture sensitive |