Learn More
B3GNT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno B3GNT5
Concentración 0.19 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819964
Ver documentos
Proteintech
20422-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16809964
Ver documentos
Proteintech
20422-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
B3GNT5 is a member of the beta-1, 3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II membrane protein. It exhibits strong activity to transfer GlcNAc to glycolipid substrates and is identified as the most likely candidate for lactotriaosylceramide synthase. This enzyme is essential for the expression of Lewis X epitopes on glycolipids.
Especificaciones
Especificaciones
B3GNT5
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8BGY6, Q99NB2, Q9BYG0
108105, 116740, 84002
B3GNT5 Fusion Protein Ag14246
Primary
-20°C
B3GNT5
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B3GN T5, B3GNT5, Beta 1,3 Gn T5, beta3Gn T5, BGnT 5, Lactotriaosylceramide synthase, Lc(3)Cer synthase, Lc3 synthase
B3GNT5
IgG
Antigen Affinity Chromatography