Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bari (Frontier 118)
Hechos con el mismo cuidado y detalle que los zapatos de lujo de alta gama. 2El cuero de grano entero de estilo brasileño combinado con nobuk añade un aspecto elegante a un zapato que se adapta a cada ocasión.
Marca: Emma Safety Footwear MM11809045
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela de poliuretano termoplástico
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Azul | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable | |
45 |
Cordones | |
Bari (Frontier 118) | |
Cuero | |
Acero |