Learn More
Acetato de bario, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium acetate |
Color | Blanco |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 102% (Complexometry) |
Fórmula lineal | (CH3CO2)2Ba |
Índice Merck | 15, 961 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.43 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium acetate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.