Learn More
Acetato de bario, ACS, 99,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366598
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Barium acetate is used as a chemical reagent, textile mordant and lubricant. It is used to prepare other acetates and barium carbonate. It acts as a mordant for printing textile fabrics. It is utilized for drying paints and varnishes. It serves as a catalyst in organic synthesis. It plays an important role in the separation of glycosaminoglycans. Further, it acts as a cationization agent for sensitive multiple reaction monitoring of plasma free fatty acid profiling in a fish oil human intervention. In addition, it is used in the process of titrating sulfates of quinine and quinidine in nonaqueous conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-80-6
Fórmula molecular C4H6BaO4
Peso molecular (g/mol) 255.42
Número MDL MFCD00012447
Clave InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
Nombre IUPAC bario(2+); diacetato
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium acetate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,965
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.43
Porcentaje de pureza 99.0 to 102.0%
Grado ACS
Olor Odorless
Densidad 2.47 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.