Learn More
Acetato de bario, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356148
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-80-6
Fórmula molecular C4H6BaO4
Peso molecular (g/mol) 255.42
Número MDL MFCD00012447
Clave InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium acetate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ba(OOCCH3)2
Número UN UN1564
Beilstein 3693411
Índice Merck 14,965
Nombre IUPAC bario(2+); diacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.43
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 2.47 g/mL