Learn More
Óxido de aluminio y bario, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049778
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
CAS: 12004-04-5
Barium aluminum oxide is used for getter alloys in vacuum tubes. It also finds application as deoxidizer for copper, Frary’s metal, lubricant for anode rotors in x-ray tubes and spark-plug alloys. It is used to prepare heat-resistant refractory and super-refractory concretes. Further, it gives a better protection against gamma radiation and X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12004-04-5
Número MDL MFCD00049716
Sinónimo Barium aluminate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium aluminum oxide
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN1564
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.98
Grado Técnico
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium aluminum oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .