Learn More
Bromuro de bario dihidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473137
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-28-8
Fórmula molecular BaBr2H4O2
Peso molecular (g/mol) 333.17
Número MDL MFCD00149153
Clave InChI HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium bromide dihydrate
Cantidad 500 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,968
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.17 (297.15 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.58