Learn More
Bromuro de bario dihidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7048652
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-28-8
Fórmula molecular BaBr2H4O2
Peso molecular (g/mol) 333.17
Número MDL MFCD00149153
Clave InChI HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium bromide dihydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1564
Índice Merck 14,968
Información de solubilidad Very soluble in water, soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.17 (297.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 3.58 g/mL