Learn More
Carbonato de bario, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217363
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1450.0°C
Nombre del producto químico o material Barium carbonate
Punto de fusión 811.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal BaCO3
Índice Merck 15, 965
Información de solubilidad Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
Nombre IUPAC bario(2+); carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.35
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.43
Densidad 4.4300g/mL