Learn More
Carbonato de bario, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424614
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Barium carbonate is widely used in the ceramics industry as an ingredient in glazes. It acts as a flux, a matting and crystallizing agent and combines with certain colouring oxides to produce unique colours not easily attainable by other means. It is also used for removing of sulfates in phosphoric acid production and chlorine alkali electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de bario se utiliza muy a menudo en la industria de la cerámica como ingrediente en los esmaltes. Actúa como un flujo, un agente mateante y de cristalización y se combina con ciertos óxidos de coloración para producir colores únicos que no son fácilmente alcanzables por otros medios. También se utiliza para la eliminación de sulfatos en la producción de ácido fosfórico y la electrólisis alcalina de cloro.
Solubilidad
Insoluble en agua y alcohol. Soluble en ácido acético, ácido clorhídrico y ácido nítrico.
Notas
m.p. 174° (90 atm), 811° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-77-9
Fórmula molecular CBaO3
Peso molecular (g/mol) 197.34
Número MDL MFCD00003448
Clave InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium carbonate
Punto de fusión 811°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal BaCO3
Índice Merck 14,969
Información de solubilidad Insoluble aq. soln. and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid.
Nombre IUPAC carbonato de bario (2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.35
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 4.43
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium carbonate