Learn More
Cloruro de bario, anhidro, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361598
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Barium chloride is used in manufacture of pigments, fire works, other barium salts, fireworks , hardening of steel, heat treatment salts, purification of brine solution in caustic chlorine plants, lubrication oil additive, textile dye, pigments, white leather, aluminum refining, boiling water treatment and porcelain enamels for sheet steel. It is also used to remove sulfate ion in some electrolytic plants, caustic soda, magnesium metal or sodium metal. It is also used as a component in a flux used to prevent oxidation of molten magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-37-2
Fórmula molecular BaCl2
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00003445
Clave InChI WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1560°C
Nombre del producto químico o material Barium chloride
Punto de fusión 963°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo, puede contener pequeños terrones
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1564
Índice Merck 14,971
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
Nombre IUPAC bario(2+);dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.9 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium chloride