Learn More
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10298843
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nombre IUPAC dicloruro de bario(2+), dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1560.0°C
Nombre del producto químico o material Barium chloride dihydrate
Punto de fusión 962.0°C
Color Blanco
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal BaCl2·2H2O
Índice Merck 15, 967
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,practically insoluble in ethanol,acetone and,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 14.0% to 16.0% (150°C)
Envase Frasco de plástico