Learn More
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734649 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nombre IUPAC bario(2+); dicloruro; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1560.0°C
Nombre del producto químico o material Barium chloride dihydrate
Punto de fusión 962.0°C
Color Gris-blanco
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal BaCl2·2H2O
Índice Merck 15, 967
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 14.0 % to 16.0 % (150°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.