Learn More
Cloruro de bario dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
64.70€ - 237.00€
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Fórmula molecular | BaCl2H4O2 |
Peso molecular (g/mol) | 244.26 |
Número MDL | MFCD00149154 |
Clave InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Nombre IUPAC | dicloruro de bario(2+), dihidrato |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10203520
|
Fisher Chemical
B/0550/53 |
500 g |
64.70€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10090040
|
Fisher Chemical
B/0550/60 |
1 kg |
106.08€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12696667
|
Fisher Chemical
B/0550/63 |
3 kg |
146.00€
3 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443743
|
Fisher Chemical
B/0550/65 |
5 kg |
237.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cloruro de bario dihidrato, certificado AR para análisis
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
dicloruro de bario(2+), dihidrato |
Especificaciones
1560°C | |
10326-27-9 | |
5 | |
BaCl2H4O2 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
dicloruro de bario(2+), dihidrato | |
244.28g/mol |
962°C | |
Blanco | |
Sólido | |
MFCD00149154 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Barium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.