Learn More
Cloruro de bario, dihidrato, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 GR
Descripción
Cloruro de bario dihidrato, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1560°C |
Punto de fusión | 962°C |
Color | Blanco |
pH | 5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.28g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.