Learn More
Cloruro de bario R1, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12960364 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride solution R1
Cantidad 1000 mL
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1009301
Envase Frasco
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride Solution R1.
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: barium chloride