Learn More
Óxido de cobre y bario (1-1), 99,9 % (base metálica)
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
50 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Barium copper oxide (1-1) |
Forma física | Aglomerado fino |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número MDL | MFCD00799047 |
Número UN | UN1564 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction