Learn More
Difenilaminasulfonato de bario, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Código de producto. 15518674
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
5 g
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Diphenylaminesulfonate
CAS 6211-24-1
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C24H20BaN2O6S2
Número MDL MFCD00007497
Sinónimo barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
Clave InChI IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC 4-anilinobencenosulfonato; bario(2+)
Peso molecular (g/mol) 633.88
PubChem CID 80342
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.93
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.