Learn More
Hidróxido de bario monohidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059995
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 22326-55-2 | BaH4O3 | 189.356 g/mol
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22326-55-2
Fórmula molecular BaH4O3
Peso molecular (g/mol) 189.356
Número MDL MFCD00149151
Clave InChI GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
Nombre IUPAC bario(2+); dihidróxido; hidrato
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium hydroxide monohydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ba(OH)2·H2O
Número UN UN3262
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.38 (171.36 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 3.743 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium hydroxide, monohydrate