Learn More
Barium hydroxide octahydrate, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071997 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12230-71-6
Fórmula molecular BaH18O10
Peso molecular (g/mol) 315.46
Número MDL MFCD00149152
Clave InChI ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
Nombre IUPAC bario(2+);dihidróxido;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Hydroxide Octahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ba(OH)2 · 8H2O
Número UN 3262
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.46g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium hydroxide octahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium hydroxide-8-hydrate