Learn More
Isopropóxido de bario, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049494
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24363-37-9
Fórmula molecular C6H14BaO2
Peso molecular (g/mol) 255.503
Número MDL MFCD00050486
Clave InChI CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6101105
Nombre IUPAC bario(2+); propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium isopropoxide
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Color Marrón a Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal Ba[OCH(CH3)2]2
Número UN UN3205
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.52
Sensibilidad Moisture Sensitive