Learn More
Óxido de molibdeno y bario, 99,9 % (base metálica sin incluir Sr), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050988
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Equipos electrónicos y ópticos, pigmentos en pinturas y otros revestimientos protectores
Barium molybdenum oxide is used in electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings. It is also used as enamel of the adhesive products for iron's adhesion strong.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-37-3
Número MDL MFCD00014182
Sinónimo Barium molybdate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium molybdenum oxide
Punto de fusión ∼1600°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Sr)
Número UN UN1564
Información de solubilidad Slightly soluble in water and acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.28
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 4.98g/mL