Learn More
Nitrato de bario, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081362
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de bario se utiliza en la fabricación de gafas especiales, en las industrias de los fuegos artificiales y para el fuego verde en pirotecnia. Se utiliza muy a menudo en aplicaciones de defensa. Es un material precursor del óxido de bario.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con metales, polvos de aleación, materiales combustibles, agentes reductores, ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-31-8
Fórmula molecular BaN2O6
Peso molecular (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD00003442
Clave InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
Nombre IUPAC bario(2+);dinitrato
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium nitrate
Punto de fusión 592°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ba(NO3)2
Número UN UN1446
Índice Merck 14,983
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.35
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.24
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium nitrate