Learn More
Nitrato de bario, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072859 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
500 GR
CAS 10022-31-8
Fórmula molecular BaN2O6
Peso molecular (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD00003442
Clave InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dinitrato de bario(2+)
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 592°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.