Learn More
Barium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥52% Ba basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071998 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 6
Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99 %, base de Ba al ≥52 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10022-31-8
Fórmula molecular BaN2O6
Peso molecular (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD00003442
Clave InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
Nombre IUPAC bario(2+);dinitrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Nitrate
Nombre de nota ACS reagent
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ba(NO3)2
Número UN 1446
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de plástico