Learn More
Oxalato de bario, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342108
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-02-9
Fórmula molecular C2BaO4
Peso molecular (g/mol) 225.345
Número MDL MFCD00054429
Clave InChI GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
Nombre IUPAC bario(2+);oxalato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium oxalate
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal BaC2O4
Número UN UN1564
Índice Merck 14,985
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.36
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 2.658 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium oxalate, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanedioic acid, barium salt