Learn More
Piezas de bario, 2,5 cm y hacia abajo, 99,2 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366607
250 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-39-3
Fórmula molecular Ba
Peso molecular (g/mol) 137.33
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nombre IUPAC bario
SMILES [Ba]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray pieces
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.2% (Metals basis)
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Formulario Piezas, 2,5 cm y hacia abajo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piezas de bario, 2,5 cm y hacia abajo, 99,2 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >