Learn More
Piezas de bario, 2,5 cm y hacia abajo, 99,2 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4824621
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Unit Size:
250 g
5 g
50 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-39-3
Fórmula molecular Ba
Peso molecular (g/mol) 137.33
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nombre IUPAC bario
SMILES [Ba]
Specifications
Nombre del producto químico o material Barium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray pieces
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.2% (Metals basis)
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formulario Piezas, 2,5 cm y hacia abajo
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium pieces
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.