Learn More
Varilla de bario, 22 mm de diámetro, +99 % (base metálica), Sr = 0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341148
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Utilizado como getter, en tubos de rayos catódicos, tubos emisores termiónicos y lámparas de vapor de sodio
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-39-3
Fórmula molecular Ba
Peso molecular (g/mol) 137.33
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nombre IUPAC bario
SMILES [Ba]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium rod
Color Gris
Nombre de nota 22mm (0.9 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1400
Cantidad 1 kg
Porcentaje de pureza ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sr ≤0.8%
Olor Odorless
Peso ≈7.3cm/100g
Formulario Varilla, ≈7,3 cm/100 g, envasado bajo argón