Learn More
Selenito de bario, 97 %
Código de producto. p-7023659
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13718-59-7
Fórmula molecular BaO3Se
Peso molecular (g/mol) 264.295
Número MDL MFCD00003446
Clave InChI VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1
PubChem CID 166893
Nombre IUPAC bario(2+);selenito
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium selenite
Cantidad 100 g
Fórmula lineal BaSeO3
Número UN UN2630
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.29
Porcentaje de pureza 97%