Learn More
Solución de bario para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Marca: Fisher Chemical A 005 500
Cantidad | 500 mL |
---|---|
Envase | Frasco |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
ácido nítrico |
Especificaciones
Barium | |
7697-37-2 | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
ácido nítrico | |
63.01 | |
500 mL |
Frasco | |
Líquido | |
1 g/L | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
O[N+]([O-])=O | |
H2O | |
944 | |
CHEBI:48107 |