Learn More
Sulfato de bario, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15109253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
Sulfato de bario, 98 %, BaO4S, número CAS-7727-43-7, barita, baritop, sulfato bárico, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25 kg, pasa la prueba, < 0,3 %, del 97,5 al 100,5 %, blanco, 4,5000 g/ml, 231-784-4, 233,4, extrapuro, 10 ppm máx., TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-43-7
Fórmula molecular BaO4S
Peso molecular (g/mol) 233.38
Número MDL MFCD00003455
Clave InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium sulfate
Punto de fusión 1580.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 100.5%
Fórmula lineal BaSO4
Índice Merck 15,99
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol
Nombre IUPAC bario(2+); sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.4
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 2.0% (600°C) max.
Envase Tambor de fibra
Gravedad específica 4.5
Densidad 4.5000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Barium sulfate