Learn More
Barium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium Sulfate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | BaSO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.39g/mol |
Porcentaje de pureza | 97.5 to 100.5% |
Grado | puriss. |