Learn More
Sulfato de bario, precipitado, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469333
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233.38 g/mol
Barium sulfate has wide range of applications. It is primarily used in oil well drilling fluid, and as filler in the paint and varnish industry. It is one of the major constituents of the pigment Lithiopone and the white pigment for paints. It improves the resistance against acid and acidity for plastics when employed as filler. Further it is employed as a component in strobe pyrotechnic compositions, and as a coating for photographic papers to improve the effectiveness of the image. Baryta, a thin layer of barium sulfate, is used to make the papers bright for ink-jet printing. In the chemical and pharmaceutical industry, it is used as a catalyst support when selective hydrogenations are required, for e.g. in Rosenmund reduction (Pd on barium sulfate). In colorimetry, barium sulfate is used as a diffuser to measure light sources. In the medical field, barium sulfate suspension is used clinically as a radiocontrast agent for X-ray imaging and other diagnostic procedures. In biomaterials research, it is one of the components utilized in the preparation of acrylic bone cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de bario tiene una amplia gama de aplicaciones. Se utiliza principalmente en fluidos de perforación de pozos de petróleo y como relleno en la industria de la pintura y el barniz. Es uno de los principales componentes del pigmento Lithiopone y del pigmento blanco para pinturas. Mejora la resistencia contra el ácido y la acidez de los plásticos cuando se utiliza como relleno. Además, se emplea como componente en composiciones pirotécnicas estroboscópicas y como recubrimiento de papeles fotográficos para mejorar la eficacia de la imagen. La baryta, una capa fina de sulfato de bario, se utiliza para hacer que el papel para la impresión de inyección de tinta sea brillante. En la industria química y farmacéutica, se utiliza como soporte catalizador cuando se requieren hidrogenaciones selectivas, por ejemplo, en la reducción de Rosenmund (Pd en sulfato de bario). En colorimetría, el sulfato de bario se utiliza como difusor para medir las fuentes de luz. En el campo médico, la suspensión de sulfato de bario se utiliza clínicamente como agente de radiocontraste para la adquisición de imágenes por Rayos X y otros procedimientos de diagnóstico. En la investigación de biomateriales, es uno de los componentes utilizados en la preparación de cementos óseos acrílicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, aluminio y fósforo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-43-7
Fórmula molecular BaO4S
Peso molecular (g/mol) 233.38
Número MDL MFCD00003455
Clave InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
Nombre IUPAC bario(2+); sulfato
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium sulfate
Punto de fusión 1580°C (decomposition)
Nombre de nota Precipitated
Cantidad 2500 g
Índice Merck 14,994
Información de solubilidad Soluble in hot concentrated sulphuric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.4
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 4.5