Learn More
Sulfato de bario precipitado, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10365550 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 KG
500 GR
CAS 7727-43-7
Fórmula molecular BaO4S
Peso molecular (g/mol) 233.38
Número MDL MFCD00003455
Clave InChI TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfato de bario(2+)
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 1580°C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.4g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre del producto
  • Barium sulfate