Learn More
Tiosulfato de bario, puro, Thermo Scientific™
33.70€ - 431.00€
CAS | 35112-53-9 |
---|---|
Fórmula molecular | BaO3S2 |
Peso molecular (g/mol) | 249.46 |
Clave InChI | ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo |
PubChem CID | 169663 |
Nombre IUPAC | bario(2+);dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
SMILES | [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15229856
|
Thermo Scientific Acros
453811000 |
100 g |
33.70€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15239856
|
Thermo Scientific Acros
453815000 |
500 g |
112.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15219856
|
Thermo Scientific Acros
453810025 |
2.5 kg | N/A | ||||||
Descripción
35112-53-9 | |
249.46 | |
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo | |
bario(2+);dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
BaO3S2 | |
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L | |
169663 | |
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] |
Especificaciones
Barium thiosulfate | |
BaO3S2 | |
15,995 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2] | |
249.46 | |
249.46 | |
Pure |
35112-53-9 | |
BaS2O3 | |
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo | |
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L | |
bario(2+);dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano | |
169663 | |
97.5 to 102.5% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 252-375-7
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Barium thiosulfate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.