Learn More
Óxido de titanio y bario, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11389219
Óxido de titanio y bario, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389219
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11389219
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088266.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para deposición al vacío
Barium titanium oxide is used for vacuum deposition. It is also used in electronic ceramics, PTC thermistor, the configuration of the capacitors and as a raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12047-27-7
Fórmula molecular BaO3Ti
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00003447
Clave InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Barium titanate
Nombre IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium titanium oxide
Punto de fusión 1620°C
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1000
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.19
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 5.85 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de titanio y bario, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >