Learn More
Óxido de titanio y bario, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium titanium oxide |
Punto de fusión | 1620°C |
Forma física | Piezas de 3-6 mm |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Índice Merck | 14,1000 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.19 |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Olor | Odorless |