Learn More
Óxido de titanio y bario, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048982
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
50 g
500 g
Cerámica ferroeléctrica, cristales simples, dispositivos de almacenamiento, amplificadores dieléctricos
Barium titanium oxide is a dielectric ceramic used for capacitors. It is a piezoelectric material for microphones and other transducers. Finds applications in nonlinear optics and photorefractive applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12047-27-7
Fórmula molecular BaO3Ti
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00003447
Clave InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Barium titanate
Nombre IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium titanium oxide
Punto de fusión 1620°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1000
Información de solubilidad Insoluble in water, alkalies; Slightly soluble in dilute acids; Soluble in concentrated acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.19
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 5.85 g/mL