Learn More
Óxido de titanio y bario, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320869
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12047-27-7
Fórmula molecular BaO3Ti
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD00003447
Clave InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Barium titanate
Nombre IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium titanium oxide
Punto de fusión 1620°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1000
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.19
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 5.85 g/mL