Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios Barnstead™ Mega-Pure™
Seleccione entre una amplia gama de accesorios Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ para el destilador de vidrio Mega-Pure™, incluidos frascos de almacenamiento y cartuchos de desionización.
Marca: Thermo Scientific™ D440265
Descripción
Seleccione entre una amplia gama de accesorios Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ para el destilador de vidrio Mega-Pure. Los accesorios Barnstead ofrecen solenoide doble, cartuchos de desionización, soluciones de almacenamiento, desionizador de cartucho único, desionizador de cartucho doble, cartuchos y accesorios de desionizador, frascos de almacenamiento y sistema de recogida automático.
Especificaciones
Organic Removal Cartridge | |
El uso con D2 para la eliminación orgánica y cloro | |
Cartridge, Organic Removal |