Learn More
Gilac™ Barrel with Metal Toggle Joint Closure
Food contact certified plastic Barrel with Metal Toggle Joint Closure. Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.).
56.30€ - 159.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Food Contact Certified |
---|---|
Cierre incluido | Sí |
Tipo de tapón | Metal Toggle Joint |
Color | White |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11762545
|
Gilac™
G173421 |
30 L |
56.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11712555
|
Gilac™
G178721 |
50 L |
79.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11732555
|
Gilac™
G178921 |
100 L |
159.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
- Food contact certified plastic barrel
- Suitable for a large number of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products
- Global and specific migration test approved
- Contents are protected from contamination thanks to its watertight lid
- Handling is easy and can be opened completely
Spezifikation
Food Contact Certified | |
Metal Toggle Joint | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1 unidad |
Sí | |
White | |
De –40 a 90 °C | |
Round |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts