Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de polipropileno con tubo de descarga rígido
La bomba de barril de polipropileno Buerkle™ con tubo de descarga rígido permite una transferencia rápida de líquidos desde barriles, recipientes y tanques.
Marca: Buerkle™ 5600-1251
209.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Juntas de PTFE
- Bomba para barril de PP con tubo de descarga rígido
- La buena resistencia química del PP permite la transferencia de ácidos, álcalis y detergentes agresivos.
- La válvula antirretorno de montaje inferior de la bomba para barril y la profundidad de inmersión, que se pueden ajustar de forma continua con las juntas de rosca de barril, garantizan una buena eliminación del líquido residual.
- Las juntas de rosca de barril fijan la bomba de forma segura al barril.
Especificaciones
Industrial | |
Barril, recipiente, tanques, alimentos | |
Polipropileno, PTFE | |
Productos químicos | |
300 mL/recorrido | |
32 mm |
125 cm | |
134 cm | |
125 cm | |
Bomba para barril | |
Tubo de descarga | |
0,34 kg |